Få mere at vide
VACUUBRAND™ PFPE roterende vingepumpeolie
Artikelnummer. 11959691 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
300 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11959691 300 ml
1 options
Artikelnummer. 11959691 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20687610
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne syntetiske olie har fremragende kemisk resistens. Derfor bruges det ofte til at pumpe stærke oxidanter
Denne syntetiske olie har fremragende kemisk resistens. Derfor bruges det ofte til at pumpe stærke oxidanter (halogenider, nitrogenoxider osv.). Da denne olietype ikke må blandes med mineralolier, bør der fra starten bygges en pumpe beregnet til denne olie. For at skifte en eksisterende pumpe til denne olie skal pumpen skilles helt ad, rengøres og genopfyldes med perfluorpolyetherolie ved VACUUBRAND;PFPE olie type I for VACUUBRAND roterende vingepumper RE 2.5, RZ 2.5, RE 6, RZ 6; PFPE olie type II til alle VACUUBRAND roterende vingepumper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Roterende vingepumpeolie
Materiale PFPE
Emballage Flaske
Mængde 1 stk.
Volumen (metrisk) 300 ml