Beskrivelse
Denne syntetiske olie har fremragende kemisk resistens. Derfor bruges det ofte til at pumpe stærke oxidanter (halogenider, nitrogenoxider osv.). Da denne olietype ikke må blandes med mineralolier, bør der fra starten bygges en pumpe beregnet til denne olie. For at skifte en eksisterende pumpe til denne olie skal pumpen skilles helt ad, rengøres og genopfyldes med perfluorpolyetherolie ved VACUUBRAND;PFPE olie type I for VACUUBRAND roterende vingepumper RE 2.5, RZ 2.5, RE 6, RZ 6; PFPE olie type II til alle VACUUBRAND roterende vingepumper.
- Lavt damptryk selv ved høje temperaturer
- fremragende smøreegenskaber
- lavt olietilbageløb
- fremragende modstandsdygtighed over for aldring
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Olie 25/5 |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til pumpning af stærke oxidanter (halogenider, nitrogenoxider osv.) |
| Materiale | PFPE |
| Emballage | Flaske |
| Tryk | <3 x 10 -5 mbar |
| Mængde | 1 stk. |
| Viskositet | 60 mm 2 /sek. |
| Volumen (metrisk) | 0,5 l |