missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PFK-015, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495766
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495766 100 mg -
16475018 10 mg -
16461257 50 mg 50mg
16427747 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495766 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12204

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PFK-015 is an effective inhibitor of PFKFB3 with IC50 of 110 nM (recombinant PFKFB3) and inhibits PFKFB3 activity in cancer cells with IC50 of 20 nM.

PFK-015 is an effective inhibitor of PFKFB3 with IC50 of 110 nM (recombinant PFKFB3) and inhibits PFKFB3 activity in cancer cells with IC50 of 20 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PFK-015
Fysisk form Solid
CAS 4382-63-2
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H12N2O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 25.2 mg/mL (96.82 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CC=NC=C1)/C=C/C2=NC3=CC=CC=C3C=C2
Molekylvægt (g/mol) 260.29
Formel vægt 260.29
Procent renhed 98.29%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.