Få mere at vide
PFI-3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477867
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477867 5 mg 5mg
16445148 10 mg -
16421377 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16477867 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12409
MedChemExpress PFI-3 is a selective, potent and cell-permeable SMARCA2/4 bromodomain inhibitor with a Kd of 89 nM.
PFI-3 is a selective, potent and cell-permeable SMARCA2/4 bromodomain inhibitor with a Kd of 89 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PFI-3
CAS 1819363-80-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H19N3O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (388.96 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C(C(/C=C/N2[C@H](C3)CN(C4=NC=CC=C4)[C@H]3C2)=O)C=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 321.37
Formel vægt 321.37
Procent renhed 98.16%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death