Få mere at vide
PFAS Superfund Mixture 2 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311389
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311389 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311389 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA30000071MW
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 120226-60-0, 2991-50-6, 2355-31-9
Mængde 1 ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol/Water