Få mere at vide
PFAS-frit vand, Waternation
Artikelnummer. 31921348 Shop alle Waternation Medical Division produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
6 L
8 L
20 L
25 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31921348 1 L
31921347 6 L
31921345 8 L
31921340 20 L
31921341 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31921348 Leverandør Waternation Leverandørnr. WNPF10010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.52 DKK
    601.59 DKK / 1 L
    Spare 149.93 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
PFAS-frit vand er specifikt designet til PFAS-analyse og er kompatibelt med ultra-trace analytiske metoder. Det kan også bruges til PFAS-fri produktionsprocesser.
PFAS-Free Water er reagenskvalitets rent vand uden påviselige PFAS. Specifikt udviklet til spor- og ultra-sporanalyse af per- og polyfluoralkylstoffer, eliminerer det baggrundsinterferens fra selve vandet, så dine resultater afspejler din prøve, ikke dit opløsningsmiddel. PFAS-frit vand er designet til laboratorier, der kræver de lavest mulige detektionsgrænser, vores PFAS-Free Water er betroet af:
  • Miljøovervågningslaboratorier
  • Drikkevands- og spildevandstestfaciliteter
  • Laboratorier for fødevare- og drikkevaresikkerhed
  • Kontraktbaserede analytiske laboratorier
  • Offentlige og regulerende institutioner
  • PFAS-testning
  • Det fremstilles for at sikre ensartet og pålidelig kvalitet. Produktet fås i forskellige størrelser og emballagemuligheder.
Ved PFAS-analyse kan det anvendte vand, hvis det anvendte vand indeholder selv en lille mængde PFAS-forurening, gøre:
  • Forårsager falsk positive resultater
  • Prøver, der skal genudsendes
  • Spildt tid
  • QC-fejl
  • Genanalyseomkostninger, som ofte er langt højere end prisen på PFAS-frit vand
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pure water
Molekylvægt (g/mol) 18.015
Procent renhed 99.99%
Grad Miljø, Ekstra ren, Analyser, Oprenset, Teknisk
Emballage Flaske
Mængde 1 L