Få mere at vide
GVS PFAS-fri SPE Cartrige
Beskrivelse
- Anvender en dobbelt tilbageholdelsesmekanisme, der kombinerer ionudveksling og hydrofob interaktion for effektiv udvinding af PFAS og andre sure forbindelser.
- Sikrer høj genopretning og præcision for både kort- og langkædede PFAS, hvilket leverer ensartet analytisk ydeevne.
- Reducerer effektivt baggrundsstøj for at øge detektionsfølsomheden under LC-MS/MS-analyse.
- Overholder EPA-metoder 533, 537.1 og 1633, som understøtter standardiserede og validerede testprocedurer.
- Strømlinet arbejdsgang forenkler prøveforberedelsen og sikrer pålidelige og reproducerbare resultater på tværs af forskellige matricer.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengens vægt | 500 mg |
| Til brug med (udstyr) | Vakuummanifolder eller automatiseret SPE-udstyr |
| Sorbent | VOKS |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Porestørrelse | 40 μm |