Beskrivelse
- PerFluoroAlkoxy (PFA) konstruktion
- Smal hals
- Autoklaverbar
- Let at rengøre
- Tåler temperaturer fra -200 til 260 °C
- Inkluderer gevind S28 og skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med (applikation) | Til langtidsopbevaring af opløsningsmidler og standarder |
| Materiale | PFA |
| Temperaturområde (metrisk) | –200 til 260 °C |
| Produkttype | Flaske med bred mund |
| Lukketype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |