Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PFA fleksibel slange, 0,5m
Artikelnummer. 10698774
Slangestørrelse:
NV 13
NV 14
NV 16
NV 19
NV 21
NV 23
Artikelnummer. 10698774
Brand: Bohlender™ S182208
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til nem håndtering af væsker. PFA Flexible slange har en snæver bøjningsradius for minimal reduktion af tværsnit
Korrugeret rør med cirkulære korrugeringer omkring længdeaksen og cylindriske rørender med en længde på 40 mm, som fx kan forbindes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser. Sammen med BOLA Laboratorieskruesamlinger, forbindelsen er absolut tæt og velegnet til vakuum.
  • Ideel til forbindelser under vibrationer
  • Anvendes med en lille bøjningsradius
  • Til kompensation for termiske udvidelser
  • Til nem håndtering af væsker
  • Fleksibel til meget fleksibel
  • Snæver bøjningsradius forårsager kun ringe tværsnitsreduktion
  • Ikke-porøs
  • Gennemskinnelig
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Materiale PFA
Diameter (metrisk) Udvendig 14 mm
Samlet længde (metrisk) 0.5 m
Til brug med (applikation) Forbindelser under vibrationer; Kompensation af termiske udvidelser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangestørrelse NV 14
Farve Klarhed
Fleksibilitet Meget fleksibel
Maksimalt tryk 2 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Fleksibel slange