Få mere at vide
Cole-Parmer PFA rør
Artikelnummer. 30054049 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
5/32 tommer.
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
5/32 tommer.
9/16 tommer.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30054049 1/2 tomme. 9/16 tommer.
30054198 1/8 tommer 1/4 tommer
30052975 7/16 tommer 1/2 tomme.
30053515 3/32 tommer. 5/32 tommer.
30054248 1/8 tommer 3/16 tommer
30054256 3/16 tommer 1/4 tommer
30054070 1/16 tommer. 1/8 tommer
30053735 5/32 tommer. 1/4 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30054049 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011944
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overlegne mikroporøsitetsegenskaber og e in., glatte overflader, der er ideelle —til applikationer med høj renhed
Fremstillet af 100 % jomfru perfluoralko med ultrahøj molekylvægt in., y. E in., fremragende flin., evne sammenlignet med andre PFA-kvalitetsrør. Bredt temperaturområde på -160 til 260° C (-320 til 500° F). Indeholder ikke BPA, phthalater eller PVC. Steriliser med autoklave, EtO og kemiske steriliseringsmidler. Overholder FDA 21 CFR 177.1550, USP Klasse VI, ASTM D 6867-03. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Diameter (engelsk) Indre 1/2 tomme.
Diameter (engelsk) Ydre 9/16 tommer.
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.