Få mere at vide
Versilon PFA rør
Artikelnummer. 30052953 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer.
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
9/16 tommer.
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30052953 7/8 tommer. 1 tomme
30053574 1/2 tomme. 5/8 tommer.
30053230 1/4 tommer 5/16 tommer
30053814 7/16 tommer 1/2 tomme.
30054332 3/16 tommer 1/4 tommer
30053285 3/16 tommer 5/16 tommer
30053052 5/32 tommer. 1/4 tommer
30053457 3/8 tommer 1/2 tomme.
30053340 5/8 tommer. 3/4 tommer
30053644 1/2 tomme. 9/16 tommer.
30053584 3/4 tommer 7/8 tommer.
30053847 3/8 tommer 7/16 tommer
30053556 1/4 tommer 3/8 tommer
30053221 5/16 tommer 3/8 tommer
30053976 1/8 tommer 1/4 tommer
30053600 1/8 tommer 3/16 tommer
30053928 1/16 tommer. 1/8 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 30052953 Leverandør Versilon Leverandørnr. TSPF35100006250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14055.00 DKK
    12773.03 DKK / 15m
    Spare 1281.97 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Udviser overlegen kemikalie- og diffusionsbestandighed
Fluorpolymer af høj renhed, —ideel til ekstremt kritiske applikationer. Forbedret sprængstyrke. Tåler op til 206 °C (500 °F). Bevarer fremragende mekanisk styrke selv ved høje temperaturer. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 7/8 tommer.
Materiale PFA
Diameter (engelsk) Ydre 1 tomme
Samlet længde (metrisk) 50 ft.
Farve Klar
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.