Få mere at vide
IDEX Health & Science, LLC PFA rør
Beskrivelse
PFA-rør er konstrueret med ægte Teflon™ PFA-harpiks og fås i naturlige eller højrenhedsvarianter. High Purity er medicinsk kvalitets rør, der ofte foretrækkes i følsomme anvendelser og pålideligt opfylder mere kritiske krav. Desuden er dette specialiserede rør også næsten gennemsigtigt til at overvåge væskebevægelser. Begge varianter tilbyder fremragende kemisk kompatibilitet og resistens.
Naturlig tubing
- Konstrueret med ægte Teflon™ PFA-resin
- Tilbyder fremragende kemisk kompatibilitet og resistens
- Kan modstå vandig tryk op til 4.000 psi (276 bar).
- Der findes flere størrelser.
Højrenhedsrør
- Fremstillet af ægte Teflon™ High Purity PFA Resin, en særlig modificeret version af PTFE-basemolekylet
- Medicinsk kvalitet
- Ofte foretrukken i følsomme applikationer og opfylder pålideligt mere kritiske krav
- Næsten gennemsigtig til at se flydende bevægelse
- Kan modstå vandtryk op til 500 psi (1/8 in), 2000 psi (1/16 in.)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Naturlige slanger |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Neutral |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,40 tommer |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/16 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10.16 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.588 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 5 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 1.524 m |
| Materiale | PFA |