Få mere at vide
IDEX Health & Science, LLC PFA+ Tubing
Artikelnummer. 13003333
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
15,24 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
13003333 15,24 m Hver
1 options
Artikelnummer. 13003333 Leverandør IDEX Health & Science, LLC Leverandørnr. 0201284
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Konstrueret med Teflon™ PFA Plus Resin, hvilket giver endnu flere fordele end standard PFA
High Purity PFA Plus Tubing er konstrueret med Teflon™ PFA Plus Resin og tilbyder endnu flere fordele end standard PFA. Fremstillet af en af de mest forurenende polymerer på markedet, tilbyder denne tubing renhed i dele pr. milliard. Den er perfekt til anvendelser inden for medicinske, diagnostiske, farmaceutiske, bioteknologiske og halvlederindustrier. Naturligt farvede rør giver forbedret modstandsdygtighed over for spændingsrevner og har glattere, klarere vægge.
  • Høj renhed PFA+ Tubing Naturlig
  • Konstrueret med Teflon™ PFA Plus Resin
  • Tilbyder endda flere fordele end standard PFA
  • Fremstillet af en af de mest forurenende polymerer, der findes
  • Tilbyder renhed i dele pr. milliard
  • Perfekt til anvendelser inden for medicinske, diagnostiske, farmaceutiske, bioteknologiske og halvlederindustrier
  • Forbedret modstand mod spændingsrevner
Specifica
Type Slanger
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Medicinske, diagnostiske, farmaceutiske, bioteknologiske og halvlederindustrier
Diameter (engelsk) Indre 0,030 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1/16 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.75 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.588 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15,24 m
Materiale PFA
Maksimalt tryk 1000 psi (69 bar)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.