Få mere at vide
Bohlender™ PFA rør
Artikelnummer. 10757512
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,96 mm
5,6 mm
8,8 mm
Tykkelse (metrisk):
1,20 mm
1,60 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk)
10757512 8,8 mm 1,60 mm
10615611 3,96 mm 1,20 mm
10004980 5,6 mm 1,20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10757512 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S 181126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.95 DKK
    623.52 DKK / 1m
    Spare 151.43 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
En perfekt slangeløsning til aggressive og rene væsker og gasser.
  • Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 260 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • Gennemsigtig i udseende
  • Gastæt
  • Ikke-porøs
  • Fri for ekstraherbare midler
  • Fysiologisk sikker
  • Ikke-klæbende overflade
  • Meget gode glide- og dielektriske egenskaber
  • Brandhæmmende i henhold til UL94V0
  • Iltværdi over 95
  • Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
  • Kan steriliseres i autoklaver
  • Fremragende mekanisk styrke selv ved høje temperaturer
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA overensstemmelse
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 8,8 mm
Materiale PFA
Tykkelse (metrisk) 1,60 mm
Til brug med (applikation) Aggressive og rene væsker og gasser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Modstandsegenskaber Universal kemikalieresistens
Steriliseringsmetode Autoklavering
Farve Klarhed
Fleksibilitet 90 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk Sprængtryk 51 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Slanger