Få mere at vide
Masterflex™ PFA rør
Artikelnummer. p-8001191
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11729799
Brand: Masterflex™ 0637102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til krævende laboratorie-, kemikalie-, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. PFA Tubing er ideel til overførsel af højtemperatur eller stærkt korrosive materialer.
  • Tåler stærkt ætsende materialer
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
  • God til arbejde med høj renhed
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed
  • Lav friktionskoefficient• Gennemskinnelig
  • Certificeringer: Resin er FDA-kompatibel (21 CFR 177.1550)
  • Fremstillet i ISO 9001-2008 godkendt anlæg
  • Temperaturområde: -195 til 260 °C
  • Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller tør varme
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, USP , GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 3,2 mm
Materiale PFA
Diameter (metrisk) Udvendig 4.8 mm
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Til brug med (applikation) Krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer til overførsel af højtemperatur- eller stærkt ætsende materialer, også godt til arbejde med høj renhed
Min. Driftstemperatur (metrisk) -195 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 385 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C