Få mere at vide
Masterflex™ PFA rør
Artikelnummer. 13445082 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
13445082 4 mm Hver
11729799 3,2 mm Hver
11759919 2,4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13445082 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0637502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 DKK
    1251.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 143.78 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Brug denne slange til krævende laboratorie-, kemikalie-, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. PFA Tubing er ideel til overførsel af højtemperatur eller stærkt korrosive materialer.
  • Tåler stærkt ætsende materialer
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
  • God til arbejde med høj renhed
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed
  • Lav friktionskoefficient• Gennemskinnelig
  • Certificeringer: Resin er FDA-kompatibel (21 CFR 177.1550)
  • Fremstillet i ISO 9001-2008 godkendt anlæg
  • Temperaturområde: -195 til 260 °C
  • Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller tør varme
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, USP , GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale PFA
Diameter (metrisk) Udvendig 6.4 mm
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Tykkelse (metrisk) 1.2 mm
Til brug med (applikation) Krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer til overførsel af højtemperatur- eller stærkt ætsende materialer, også godt til arbejde med høj renhed
Min. Driftstemperatur (metrisk) -195 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 421 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C