Få mere at vide
Masterflex™ PFA rør
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tåler stærkt ætsende materialer
- Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
- God til arbejde med høj renhed
- Fremragende revne- og spændingsbestandighed
- Lav friktionskoefficient• Gennemskinnelig
- Certificeringer: Resin er FDA-kompatibel (21 CFR 177.1550)
- Fremstillet i ISO 9001-2008 godkendt anlæg
- Temperaturområde: -195 til 260 °C
- Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller tør varme
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA-kompatibel, USP , GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,2 mm |
| Materiale | PFA |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.8 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 7.62 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer til overførsel af højtemperatur- eller stærkt ætsende materialer, også godt til arbejde med høj renhed |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -195 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Vis mere |