Få mere at vide
Cole-Parmer™ PFA gevindstik
Trådstørrelse:
1/2 tomme.
3/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kemisk inert PFA håndterer de fleste aggressive kemikalier
- Gevind reducerende bøsning
- Vælg den størrelse og det materiale, der opfylder dine applikationsbehov
- Brug sammen med vores stive rør til dine højtryksanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Prop |
| Farve | Klar |
| Trådstørrelse | 1/2 tomme. |
| Porttype | Han NPT Montering |
| Steriliseringsmetode | Kun ethylenoxid (ETO). |
| Samlet længde (engelsk) | 27/32 tommer. |
| Materiale | PFA |
| Samlet bredde (engelsk) | 15/16 tommer. |