Få mere at vide
Bohlender™ PFA reagensglas
Artikelnummer. 10718252
Skift visning
Kapacitet: 20 ml
Artikelnummer.
10718252 Kapacitet: 20 ml
1 options
Artikelnummer. 10718252 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. A18503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1191.75 DKK
    993.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 198.20 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026