Få mere at vide
BRAND™ PFA vaskeflaske i teknisk kvalitet
Artikelnummer. 10305522 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10305522 1000 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10305522 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 143862
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Teknisk Grade-PFA flaske, ETFE skruelåg, med FEP rør.
  • Teknisk Grade-PFA (PerFluoroAlkoxy) flaske
  • ETFE (ethylentetrafluorethylen) skruelåg
  • FEP (fluoreret ethylen propylen) rør
  • Disse flasker indeholder en lille del af oparbejdet PFA fra vores produktionsproces
  • Spidserne på vaskerørene kan skæres til for at øge flowhastigheden
  • Tåler høje temperaturer og kemiske angreb
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kapacitet (metrisk) 1000 mL
    Materiale PFA
    Mængde 1
    Trådstørrelse (metrisk) GL 25
    Lukningsmateriale ETFE