Få mere at vide
Bohlender™ PFA skrubberflasker
Artikelnummer. 10363881
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10363881 250 ml
1 options
Artikelnummer. 10363881 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. A11801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3402.00 DKK
    2674.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 727.35 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Giver temperaturmodstand fra -200° til +250 °C.
  • Flaske fremstillet af PFA, top af PFTE med to gevindforbindelser
  • Universal kemikalieresistens
  • Standard PTFE fritte har en porestørrelse på ca. 3μ m og skrues på stigrøret med et M8x1 gevind
  • FDA overensstemmelse
  • Ubrydelig for holdbarhed og lang levetid
  • Frit let udskiftelig
  • Gennemsigtig for synlighed af indhold
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale PFA flaske, PTFE Top
Type Scrubber flaske
Inkluderer Standard fritte
Porestørrelse 3 μm
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm
Højde (metrisk) 175 mm
Til brug med (udstyr) Tilslutning for slange 2 x 6 mm
Certificeringer/compliance FDA