Få mere at vide
VITLAB™ Gennemsigtige PFA prøvebeholdere med skruelåg
VITLAB™ Gennemsigtige PFA prøvebeholdere med skruelåg er ideelle til prøveindsamling samt transport og opbevaring af prøver. Leveres individuelt pakket i PE-poser, de kan autoklaveres ved 121 C (°2 bar) i henhold til DIN EN 285 (restriktioner kan være gældende).
Brand: VITLAB™ 130297
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Produkttype: Prøvebeholder
- Materiale: PFA (beholder, hætte)
- Farve: Gennemsigtig
- Inkluderer: Skruelåg
- Til brug med (applikation): Prøvesamling, transport og opbevaring
Tekniske data
Prøvekrukke | |
Nej | |
Ikke steril | |
1 oz. | |
DIN EN 285 (restriktioner kan være gældende) | |
PFA | |
Skruelåg | |
38 mm | |
2,1 tommer. | |
Skruelåg |
Ja | |
PFA | |
Autoklaverbar | |
30 mL | |
Klarhed | |
GL 40 | |
Klarhed | |
Prøveindsamling, transport og opbevaring | |
54 mm | |
1 hv. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
VITLAB™ Gennemsigtige PFA prøvebeholdere med skruelåg > Volumen: 30 ml, lukkestørrelse: GL 40, Diameter Åbning: 38 mm, Højde: 54 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion