Learn More
BrandTech™ VITLAB™ PFA rundbundet kolber
Product Code. 10777991
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
10777991 250 mL Hver
10384311 500 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10777991 Supplier BrandTech™ Supplier No. 107897
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Udnyt PFA, som er særligt velegnet til brug ved sporanalyse, med Vitlab™ PFA rundbundet kolber. De har høj termisk stabilitet, fra -200° C til +260° C, og er autoklaverbare.
  • Klarhed
  • Hals med NS 29/32
  • Velegnet som sikkerhedskolbe
  • Til brug med rotationsfordampere (drift ved stuetemperatur) til opsamling af destilleret væske.
  • Høj termisk stabilitet og kemisk resistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PFA
Til brug med (applikation) Velegnet til brug i sporanalyse
nr. pr. pakke 1