Få mere at vide
BrandTech™ VITLAB™ PFA rundbundet kolber
Artikelnummer. 10384311
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10384311 500 mL Hver
10777991 250 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10384311 Leverandør BrandTech™ Leverandørnr. 107997
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 DKK
    1009.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 230.28 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Udnyt PFA, som er særligt velegnet til brug ved sporanalyse, med Vitlab™ PFA rundbundet kolber. De har høj termisk stabilitet, fra -200° C til +260° C, og er autoklaverbare.
  • Klarhed
  • Hals med NS 29/32
  • Velegnet som sikkerhedskolbe
  • Til brug med rotationsfordampere (drift ved stuetemperatur) til opsamling af destilleret væske.
  • Høj termisk stabilitet og kemisk resistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale PFA
Til brug med (applikation) Velegnet til brug i sporanalyse
nr. pr. pakke 1