Få mere at vide
Masterflex™ PFA (perfluoralkoxy) rør
Artikelnummer. 15817671 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,2 mm
5,6 mm
6,4 mm
9,6 mm
Tykkelse (metrisk):
1,19 mm
1,58 mm
1,6 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15817671 9,6 mm 1,6 mm 7.5m
11750249 3,2 mm 1,6 mm Hver
15807671 5,6 mm 1,19 mm 7.5m
15262600 6,4 mm 1,58 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15817671 Supplier Masterflex™ Supplier No. 0637507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3360.00 DKK
    2924.61 DKK / 7.5m
    Spare 435.39 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Meget modstandsdygtig slange velegnet til arbejde med høj renhed.
  • Anvendelser: Krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer.
  • Til overførsel af højtemperatur- eller stærkt korrosive materialer.
  • God til arbejde med høj renhed.
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs.
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed.
  • Lav friktionskoefficient.
  • Gennemskinnelig.
  • Autoklaverbar.
Specifications
Certificeringer/compliance Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); møder USP Klasse VI krav. Rør er fremstillet iht GMP .
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 9,6 mm
Materiale PFA
Diameter (metrisk) Udvendig 12.7 mm
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Tykkelse (metrisk) 1,6 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -195 °C
Steriliseringsmetode Autoklave, ETO eller tør varme
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 283 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C