Få mere at vide
Masterflex™ PFA (perfluoralkoxy) rør
Artikelnummer. 15262600 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,2 mm
5,6 mm
6,4 mm
9,6 mm
Tykkelse (metrisk):
1,19 mm
1,58 mm
1,6 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15262600 6,4 mm 1,58 mm Hver
11750249 3,2 mm 1,6 mm Hver
15807671 5,6 mm 1,19 mm 7.5m
15817671 9,6 mm 1,6 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15262600 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0637505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2630.00 DKK
    2442.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 187.87 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Meget modstandsdygtig slange velegnet til arbejde med høj renhed.
  • Anvendelser: Krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer.
  • Til overførsel af højtemperatur- eller stærkt korrosive materialer.
  • God til arbejde med høj renhed.
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs.
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed.
  • Lav friktionskoefficient.
  • Gennemskinnelig.
  • Autoklaverbar.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); møder USP Klasse VI krav. Rør er fremstillet iht GMP .
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale PFA
Diameter (metrisk) Udvendig 9.6 mm
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Tykkelse (metrisk) 1,58 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -195 °C
Steriliseringsmetode Autoklave, ETO eller tør varme
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 388 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C