Få mere at vide
BrandTech™ VITALAB™ PFA lavformede Griffin bæger
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Højde (metrisk):
50 mm
59 mm
72 mm
96 mm
122 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Indlejret design for at spare bænk og opbevaringsplads
- Kan tåle temperaturer fra− 200° til+ 250 °C
- Autoklaverbar ved 121 °C og nem at rengøre
- Overlegen kemisk resistens og fremragende langtidsstabilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | PFA |
| Til brug med (applikation) | Til volumenmåling |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Mængde | 1/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | +250 °C |
| Type | Målebæger |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |