Få mere at vide
Bohlender™ PFA Liebig vertikale kondensatorer
Artikelnummer. 10256971
Skift visning
Standard konusled nr:
Størrelse 29
Artikelnummer. Standard konusled nr
10256971 Størrelse 29
1 options
Artikelnummer. 10256971 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. B30102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5633.25 DKK
    4541.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 1091.48 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Giver temperaturmodstand fra -200° til +250 °C.
  • Gennemsigtig i farven
  • Universal kemikalieresistens
  • Tyndvægget kølerør lavet af gennemskinnelig og gastæt PFA
  • Kølejakke lavet af borisilikatglas
  • Slangetilslutninger af PP og møtrikker til tilslutning af kølevand
  • Slibkegle og muffe str. 29 af PTFE
  • Destillat udsættes kun for PFA/PTFE
  • Velegnet til vertikal montering
  • Integreret specialmøtrik (Safe-Lab™ ) for nem låsning og oplåsning af jordforbindelsen
  • FDA overensstemmelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Oversigt Tyndvægget
Inkluderer Slangeforbindelser, møtrikker
Længde (metrisk) 300 mm
Standard konusled nr Størrelse 29
Type Lodret Liebig kondensator