Få mere at vide
Bohlender™ PFA-krukke med skruelåg
Artikelnummer. 10480801
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10480801 7 ml
1 options
Artikelnummer. 10480801 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. A13001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.70 DKK
    386.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.22 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tekniske data
Mængde 1Pk.
Dybde (metrisk) 32 mm
Kapacitet (metrisk) 7 ml
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Krukker
Materiale PFA
Højde (metrisk) 37 mm