Få mere at vide
Bohlender™ PFA fleksibel slange
Artikelnummer. 10490342
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
10490342 6 mm
1 options
Artikelnummer. 10490342 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S182220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En ideel slange til forbindelser under vibrationer, nem håndtering af væsker og kompensation for termiske udvidelser.
  • Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 260 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • Gennemsigtig i udseende
  • Støvsuger egnet
  • Korrugeret rør med cirkulære korrugeringer omkring længdeaksen og cylindriske rørender med en længde på 40 mm, som kan forbindes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser
  • Fleksibel til meget fleksibel
  • Snæver bøjningsradius forårsager kun ringe tværsnitsreduktion
  • Ikke-porøs
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA overensstemmelse
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Materiale PFA
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (metrisk) 1 m
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Modstandsegenskaber Universal kemikalieresistens
Slangestørrelse NW 8
Farve Klarhed
Fleksibilitet 15 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 2 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Korrugeret rør