Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PFA fleksibel slange
Artikelnummer. 10089132
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Samlet længde (metrisk):
0,25 m
0,5 m
1 m
2,5 m
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk)
10089132 10 mm 12 mm 2,5 m
10520924 10 mm 12 mm 0,25 m
10617824 12 mm 14 mm 2,5 m
10660942 14 mm 16 mm 1 m
10018004 2 mm 4 mm 0,5 m
10053501 6 mm 8 mm 0,5 m
10777522 8 mm 10 mm 0,5 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10089132 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S182264
Kun null tilbage
Add to basket
Add to basket
Brug denne slange med BOLA Laboratorieskruesamlinger for en tæt, vakuumegnet forbindelse. Bohlender™ BOLA™ PFA Flexible Tubing har cirkulære korrugeringer omkring den langsgående akse og cylindriske rørender, som kan forbindes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser.
  • Fleksible til meget fleksible korrugerede rør
  • Snæver bøjningsradius forårsager ringe tværsnitsreduktion
  • Ikke-porøs
  • Gennemskinnelig
Specifications
Certificeringer/compliance FDA-certificeret
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale PFA
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Samlet længde (metrisk) 2,5 m
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Til brug med (applikation) Til tilslutninger under vibrationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -270 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Klarhed
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 2 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C