Få mere at vide
Cole-Parmer™ PFA T-shirt med hungevind
Trådstørrelse:
1/2 tomme.
3/4 tommer
3/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kemisk inert PFA håndterer de fleste aggressive kemikalier
- Gevind reducerende bøsning
- Vælg den størrelse og det materiale, der opfylder dine applikationsbehov
- Brug sammen med vores stive rør til dine højtryksanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | NPT(F)-forbindelse |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | PFA |
| Slangestørrelse | 1/2 tomme. |
| Udløbsport | 1/2 tomme. |
| Port størrelse | 1/2 tomme. |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid |
| Trådstørrelse | 1/2 tomme. |
| Form | T-form |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Vis mere |