Få mere at vide
Cole-Parmer™ PFA T-shirt med hungevind
Trådstørrelse:
1/2 tomme.
3/4 tommer
3/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Chemically-inert PFA handles most aggressive chemicals
- Threaded reducing bushing
- Choose the size and material that meets your application needs
- Use with our rigid tubing for your high-pressure applications
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | NPT(F) Connection |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Materiale | PFA |
| Slangestørrelse | 3/4 in. |
| Udløbsport | 3/4 in. |
| Port størrelse | 3/4 in. |
| Steriliseringsmetode | Ethylene Oxide |
| Trådstørrelse | 3/4 tommer |
| Form | T-shape |
| Farve | Translucent |
| Vis mere |