Få mere at vide
Cole-Parmer™ PFA T-shirt med hungevind
Artikelnummer. 11838043
Trådstørrelse:
1/2 tomme.
3/4 tommer
3/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11838043
Brand: Cole-Parmer™ 0654620
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gevindbeslag giver mere permanent installation
  • Kemisk inert PFA håndterer de fleste aggressive kemikalier
  • Gevind reducerende bøsning
  • Vælg den størrelse og det materiale, der opfylder dine applikationsbehov
  • Brug sammen med vores stive rør til dine højtryksanvendelser
Tekniske data
Oversigt NPT(F)-forbindelse
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale PFA
Slangestørrelse 1/2 tomme.
Udløbsport 1/2 tomme.
Port størrelse 1/2 tomme.
Steriliseringsmetode Ethylenoxid
Trådstørrelse 1/2 tomme.
Form T-form
Farve Gennemskinnelig
Produkttype T-shirt med gevind til kvinder