Få mere at vide
Bohlender™ PFA-EX ledende fleksibel slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
8 mm
10 mm
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 270° til+ 260 °C
- Universal kemikalieresistens
- Ledningsevne på 1.000 kOhm
- Ledende korrugerede rør med nominel bredde 10 og med cirkulære korrugeringer omkring længdeaksen
- Cylindriske rørender med en længde på 40 mm kan tilsluttes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser
- Velegnet til brug i eksplosive omgivelser
- Til transport af opløsningsmidler eller alkohol
- Ideel til forbindelser under vibrationer
- Anvendes med en lille bøjningsradius
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ledningsevne på 1.000 kOhm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
| Materiale | PFA-EX |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 2.5 m |
| Til brug med (applikation) | Antistatisk og flydende håndtering |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -270 °C |
| Modstandsegenskaber | Universal kemikalieresistens |
| Slangestørrelse | NW 10 |
| Farve | Sort |
| Vis mere |