Få mere at vide
Bohlender™ PFA-EX ledende fleksibel slange
Artikelnummer. 15757208
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
8 mm
10 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
15757208 8 mm
15767899 10 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15757208 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S182460
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En ideel slangeløsning til nem håndtering af væsker og gasser og i antistatiske applikationer.
  • Giver temperaturmodstand fra− 270° til+ 260 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • Ledningsevne på 1.000 kOhm
  • Ledende korrugerede rør med nominel bredde 10 og med cirkulære korrugeringer omkring længdeaksen
  • Cylindriske rørender med en længde på 40 mm kan tilsluttes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser
  • Velegnet til brug i eksplosive omgivelser
  • Til transport af opløsningsmidler eller alkohol
  • Ideel til forbindelser under vibrationer
  • Anvendes med en lille bøjningsradius
Tekniske data
Oversigt Ledningsevne på 1.000 kOhm
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale PFA-EX
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Samlet længde (metrisk) 1.0 m
Til brug med (applikation) Antistatisk og flydende håndtering
Min. Driftstemperatur (metrisk) -270 °C
Modstandsegenskaber Universal kemikalieresistens
Slangestørrelse NW 10
Farve Sort
Fleksibilitet 18 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk Sprængtryk 11 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Ledende korrugerede rør