Beskrivelse
- PFA (PerFluoroAlkoxy) konstruktion
- PFA skruelåg med støbt tætningsring
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Autoklaverbar og nem at rengøre
- Fejlgrænser i henhold til klasse A
- I overensstemmelse med DIN EN ISO 104
- Indeholder et batchcertifikat
- Udsættelse for temperaturer op til 121 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser
- Rengøring op til max. 60° C anbefales for at bevare mærker og påskrifter
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 104 |
| Lukningsmateriale | PFA |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | PFA |
| Grænse for fejl | 0.15 mL |
| Produkttype | Målekolbe |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Klasse | EN |