Få mere at vide
BRAND™ PFA klasse a volumetrisk kolbe med skruelåg
Artikelnummer. 10692364 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10692364 10 mL Hver
10579862 25 mL Hver
10121742 50 mL Hver
10642683 100 mL Hver
10712703 250 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10692364 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 36208
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af PerFluoroAlkoxy (PFA) og kalibreret til at indeholde (TC, In). Autoklaverbar og nem at rengøre.
  • PFA (PerFluoroAlkoxy) konstruktion
  • PFA skruelåg med støbt tætningsring
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Autoklaverbar og nem at rengøre
  • Fejlgrænser i henhold til klasse A
  • I overensstemmelse med DIN EN ISO 104
  • Indeholder et batchcertifikat
  • Udsættelse for temperaturer op til 121 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser
  • Rengøring op til max. 60° C anbefales for at bevare mærker og påskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 104
Lukningsmateriale PFA
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale PFA
Grænse for fejl 0.04 mL
Produkttype Målekolbe
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klasse EN