Få mere at vide
KARTELL PFA flaske
Artikelnummer. 10672892
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10672892
Brand: KARTELL 0168900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PFA-flasken har høj temperatur- og kemikalieresistens, hvilket gør den til en ideel laboratorieflaske.
  • Flasker lavet af gennemsigtig fluoreret harpiks med høj temperatur- og kemikalieresistens (-250 C °til +270 °C).
  • Forsynet med læksikker lukning.
  • MATERIALE: PFA
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Farve Klar
Materiale PFA
Emballage Taske
Mængde 1
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance Ingen
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Produkttype Laboratorieflaske
Lukkestørrelse 45.4 mm