Få mere at vide
PF-9366, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-9366 is a human methionine adenosyltransferase 2A (Mat2A) inhibitor, with an IC50 of 420 nM and a Kd of 170 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-9366 |
| CAS | 72882-78-1 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H19ClN4 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (71.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN(C)CCC1=NN=C2N1C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4=CC=CC=C4)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.84 |
| Formel vægt | 350.84 |
| Vis mere |