missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PF-562271, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486697
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486697 5 mg
16453988 10 mg
16400347 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486697 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10459

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PF-562271 (VS-6062) is a potent, ATP-competitive and reversible FAK and Pyk2 kinase inhibitor with IC50s of 1.5 nM and 13 nM, respectively.

PF-562271 (VS-6062) is a potent, ATP-competitive and reversible FAK and Pyk2 kinase inhibitor with IC50s of 1.5 nM and 13 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PF-562271
CAS 717907-75-0
Farve Pale Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20F3N7O3S
Mængde 5 mg
Synonym VS-6062
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 48 mg/mL (94.58 mM)
SMIL CS(=O)(N(C)C1=NC=CC=C1CNC2=NC(NC3=CC4=C(C=C3)NC(C4)=O)=NC=C2C(F)(F)F)=O
Molekylvægt (g/mol) 507.49
Formel vægt 507.49
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.