Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PF 5006739
Beskrivelse
PF 5006739 is a potent casein kinase 1δ/ε inhibitor (IC50 values are 3.9 and 17 nM, respectively). Mediates circadian rhythm phase-delaying effects in vivo. Attenuates opioid drug seeking behavior in addiction in vivo models.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(4-Fluorophenyl)-1-[1-(3-isoxazolylmethyl)-4-piperidinyl]-1H-imidazol-5-yl]-2-pyrimidinamine |
| CAS | 1293395-67-1 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C22H22FN7O |
| Formel vægt | Observed MW: 419.46 |