missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PF-4878691, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-4878691 (3M-852A) is a potent, orally active, and selective Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist modelled to dissociate its antiviral and inflammatory activities.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-4878691 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 532959-63-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H23N5O2S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | 3M-852A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 19.23 mg/mL (53.20 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?