missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PF-4708671, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-4708671 is a potent cell-permeable S6K1 inhibitor with a Ki of 20 nM and IC50 of 160 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-4708671 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1255517-76-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H21F3N6 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (85.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(C1=CC=C2N=C(CN3CCN(C4=NC=NC=C4CC)CC3)NC2=C1)(F)F |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?