Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PF 431396
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18004522
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18004522 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18004522 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4278/10
Dual FAK/PYK2 inhibitor
Dual focal adhesion kinase (FAK) and proline-rich tyrosine kinase 2 (PYK2) inhibitor (IC50 values are 2 and 11 nM respectively). Promotes osteoblast recruitment and activity, and stimulates bone formation in ovariectomized rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PF 431396
CAS 717906-29-1
Mængde 10 mg
Molekylær formel C22H21F3N6O3S
Formel vægt 506.5
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 506.50