Få mere at vide
Veltek PF-4 Steril Cleanroom Ansigtsmaske
Artikelnummer. 16853203
Skift visning
Konstruktion:
3-ply
Artikelnummer. Konstruktion
16853203 3-ply
1 options
Artikelnummer. 16853203 Leverandør Veltek Leverandørnr. PF4SM2S2029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9185.00 DKK
    8413.16 DKK / Pakke med 500
    Spare 771.84 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Konstrueret af 3 lag non-woven materiale for at forhindre hudirritation eller allergi. Belagt metalnæsestykke holder masken sikker. Fremstillet i et rent miljø og er meget sporbar.
  • Sterile ansigtsmasker er individuelt pakket og kan spores
  • 10,0 til 20,0 kGy gammabestrålet
  • Hypoallergene, bløde overfladelag forhindrer hudirritation og allergiproblemer
  • Silikonefri hovedløkke OP-bånd
  • Ultralydsbundte løkkebånd sikrer en renere maske, hvilket reducerer forurening og udgasning
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Materiale polypropylen, Rayon
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance Certifikat for bestråling; Sterilitetscertifikat; Overensstemmelsescertifikat; Parti sporbar
Konstruktion 3-ply
Indhold og opbevaring Fem år, lukket pakkeudløbsdato. Individuelt pakket
Engangs Engangsbrug
Filtereffektivitet 94,74 % i henhold til EN 14683:2019
Til brug med (applikation) Renrum
Latex fri Ja
Model- PF-4
Emballagemængde 500/Pk.