Få mere at vide
PF 3845, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-3845 |
| CAS | 1196109-52-0 |
| Molekylær formel | C24 H23 F3 N4 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-3-Pyridinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methyl]-1-piperidinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23F3N4O2/c25-24(26,27)19-6-7-22(29-15-19)33-21-5-1-3-18(14-21)13-17-8-11-31(12-9-17)23(32)30-20-4-2-10-28-16-20/h1-7,10,14-17H,8-9,11-13H2,(H,30,32) |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccc(Oc2cccc(CC3CCN(CC3)C(=O)Nc4cccnc4)c2)nc1 |
| IUPAC navn | N-pyridin-3-yl-4-[[3-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenyl]methyl]piperidine-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.46 |
| Formel vægt | 456.1773 |