Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PF 3845
Beskrivelse
Selective fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor (Ki = 0.23 μM). Reduces inflammatory pain via a cannabinoid receptor-dependent mechanism. Highly efficacious and selective in vivo. Displays no activity at FAAH-2 (IC50 >10 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF 3845 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 456.46 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.47 |