missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PF-3758309, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-3758309 (PF-03758309) is a potent, orally available, and reversible ATP-competitive inhibitor of PAK4 (Kd= 2.7 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-3758309 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 898044-15-0 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H30N8OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | PF-03758309 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.82 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?