Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PF 3644022
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085092
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18085092 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18085092 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4279/10
Potent MK2 inhibitor
Potent, ATP-competitive inhibitor of mitogen-activated protein kinase (MAPK)-activated protein kinase-2 (MK2) (IC50 = 5.2 nM; Ki = 3 nM). Inhibits tumor necrosis factor α (TNFα) production in U937 monocytic cells and peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (IC50 = 160 nM); exhibits oral efficacy in acute and chronic inflammatory models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PF 3644022
CAS 1276121-88-0
Mængde 10 mg
Molekylær formel C21H18N4OS
Formel vægt 374.46
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 374.462